4-Cyclohexylphenylglyoxal hydrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR1576-1GEA 0 EUR
APOSOR1576-1G APOSOR1576-10G APOSOR1576-25G
4-Cyclohexylphenylglyoxal hydrate 95%
4-Cyclohexylphenylglyoxal hydrate
Formule: C₁₄H₁₈O₃
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 99433-89-3