4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR1597-1GEA 219 EUR
APOSOR1597-1G APOSOR1597-5G
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate
Formule: C₈H₈O₄
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 197447-05-5