3-Bromophenylglyoxal hydrate 95%
APOSOR1624-1GEA
0
EUR
APOSOR1624-1G
3-Bromophenylglyoxal hydrate 95%
3-Bromophenylglyoxal hydrate
Formule:
C8H7BrO3 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
CAS-nummer:
106134-16-1 |