3-Methoxypicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR16441-1GEA 104 EUR
APOSOR16441-1G APOSOR16441-250MG
3-Methoxypicolinic acid
3-Methoxypicolinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,1354 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD07367569
CAS-nummer: 16478-52-7