2-Ethylcapronzuur
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR16495-2.5LEA 183 EUR
APOSOR16495-2.5L APOSOR16495-10L APOSOR16495-1L
2-Ethylcapronzuur
2-Ethylcapronzuur
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kookpunt: 228 °C/760mmHg
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 114 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002675
CAS-nummer: 149-57-5