tert-Butyl-3-formyl-5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR1659-1GEA
130
EUR
APOSOR1659-1G
APOSOR1659-25G
APOSOR1659-5G
tert-Butyl-3-formyl-5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-formyl-5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Formule:
C₁₅H₁₇NO₄ MW: 275,2998 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD05864693 CAS-nummer: 324756-80-1 |