(2-Benzyloxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR1661-5GEA 0 EUR
APOSOR1661-5G APOSOR1661-1G
(2-Benzyloxyphenyl)acetic acid
(2-Benzyloxyphenyl)acetic acid
Formule: C₆H₅CH₂OC₆H₄CH₂COOH
MW: 242,27 g/mol
Smeltpunt: 96…98 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016822
CAS-nummer: 22047-88-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III