4-Methylmorpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR16938-100MLEA 16.1 EUR
APOSOR16938-100ML APOSOR16938-2.5L APOSOR16938-500ML
4-Methylmorpholine
4-Methylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kookpunt: 115…116 °C
Smeltpunt: –66 °C
Dichtheid: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 14 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006175
CAS-nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3+8,II