1-(2-(4-Bromophenoxy)ethyl)-1H-pyrazole
APOSOR17038-5GEA
0
EUR
APOSOR17038-5G
APOSOR17038-1G
1-(2-(4-Bromophenoxy)ethyl)-1H-pyrazole
1-(2-(4-Bromophenoxy)ethyl)-1H-pyrazole
Formule:
C₁₁H₁₁BrN₂O Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD11855961 CAS-nummer: 1150271-30-9 |