1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR17711-1GEA 94.5 EUR
APOSOR17711-1G
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 95+%
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,10 g/mol
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD11054041
CAS-nummer: 1007206-54-3