5-Pyrimidineacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR17835-250MGEA 149 EUR
APOSOR17835-250MG APOSOR17835-1G APOSOR17835-5G
5-Pyrimidineacetic acid
5-Pyrimidineacetic acid
Formule: C6H6N2O2
MW: 138,1240 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09608122
CAS-nummer: 5267-07-2