2-Ethynylbenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR17876-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR17876-250MG APOSOR17876-1G APOSOR17876-5G
2-Ethynylbenzonitrile 99%
2-Ethynylbenzonitrile
Formule: C₉H₅N
MW: 127,14 g/mol
Smeltpunt: 75…76 °C
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD08703475
CAS-nummer: 40888-26-4