3-Ethynylbenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR17877-5GEA 496 EUR
APOSOR17877-5G APOSOR17877-1G APOSOR17877-250MG
3-Ethynylbenzonitrile 99%
3-Ethynylbenzonitrile
Formule: C₉H₅N
MW: 127,1427 g/mol
Smeltpunt: 42…45 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08669429
CAS-nummer: 171290-53-2