5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR17898-250MGEA
26.3
EUR
APOSOR17898-250MG
APOSOR17898-1G
APOSOR17898-5G
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine
Formule:
C₅H₆N₂O MW: 110,1100 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD03789623 CAS-nummer: 25193-95-7 |