5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR183419-1GEA 42.3 EUR
APOSOR183419-10G APOSOR183419-1G APOSOR183419-5G
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD13185546
CAS-nummer: 88912-24-7