3-Amino-4,5-dimethylisoxazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR19546-1GEA
77.1
EUR
APOSOR19546-1G
3-Amino-4,5-dimethylisoxazole 97%
3-Amino-4,5-dimethylisoxazole
Formule:
C5H8N2O MW: 112,1300 g/mol Smeltpunt: 114…116 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD03411577 CAS-nummer: 13999-39-8 |