3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR2025-5GEA 43.9 EUR
APOSOR2025-5G APOSOR2025-25G APOSOR2025-1G
3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
3-Bromo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Smeltpunt: 102…106 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00955614
CAS-nummer: 54231-33-3