2,4-Dibromotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR2172-25GEA 36.4 EUR
APOSOR2172-25G APOSOR2172-5G APOSOR2172-100G APOSOR2172-1G
2,4-Dibromotoluene 98%
2,4-Dibromotoluene
Formule: C₇H₆Br₂
Kookpunt: 243 °C
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00052985
CAS-nummer: 31543-75-6