6-Methylindole
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR2254-25GEA 123 EUR
APOSOR2254-25G APOSOR2254-1G APOSOR2254-5G
6-Methylindole
6-Methylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kookpunt: 112 °C/5mmHg
Smeltpunt: 29…32 °C
Dichtheid: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005682
CAS-nummer: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III