5-Chloro-o-cresol 97%
|
Gevaar
|
APOSOR22700-10GEA
0
EUR
APOSOR22700-10G
5-Chloro-o-cresol 97%
5-Chloro-o-cresol
Formule:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Kookpunt: 109…112 °C/15mmHg Smeltpunt: 72…76 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00060672 CAS-nummer: 5306-98-9 UN: 3437 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...