Tributyltin chloride 95%
Gevaar
APOSOR2288-5GEA 48.9 EUR
APOSOR2288-5G APOSOR2288-250G APOSOR2288-50G
Tributyltin chloride 95%
Tributyltin chloride
Formule: C₁₂H₂₇ClSn
MW: 325,51 g/mol
Kookpunt: 171…173 °C/25mmHg
Smeltpunt: –19 °C
Dichtheid: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 120 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000521
CAS-nummer: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III