3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR23335-5GEA 187 EUR
APOSOR23335-5G APOSOR23335-10G
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C11H9NO3
MW: 203,1941 g/mol
Smeltpunt: 190…191 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03086120
CAS-nummer: 17153-21-8