3,5-Di-tert-butylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR2387-5GEA 326 EUR
APOSOR2387-5G APOSOR2387-1G
3,5-Di-tert-butylaniline
3,5-Di-tert-butylaniline
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Smeltpunt: 54…57 °C
Vlampunt: 113 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00134096
CAS-nummer: 2380-36-1