1-Methylisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR24943-250MGEA 0 EUR
APOSOR24943-250MG APOSOR24943-1G APOSOR24943-25G APOSOR24943-10G APOSOR24943-5G
1-Methylisoquinoline
1-Methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Kookpunt: 126…128 °C/16mmHg
Smeltpunt: 44540 °C
Dichtheid: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006902
CAS-nummer: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6