3,4,5-Trichloorpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR2545-25GEA 16.1 EUR
APOSOR2545-25G APOSOR2545-100G
3,4,5-Trichloorpyridine 98%
3,4,5-Trichloorpyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Kookpunt: 215 °C
Smeltpunt: 75…77 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051685
CAS-nummer: 33216-52-3