4-Methylpyridazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR25618-25GEA 315 EUR
APOSOR25618-25G APOSOR25618-100G APOSOR25618-5G
4-Methylpyridazine 97%
4-Methylpyridazine
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Kookpunt: 98…100 °C/11mmHg
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 105 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011594
CAS-nummer: 1120-88-3