α-Bromo-3-iodotoulene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR2639-100GEA 473 EUR
APOSOR2639-100G APOSOR2639-25G APOSOR2639-5G
α-Bromo-3-iodotoulene 98%
α-Bromo-3-iodotoulene
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Smeltpunt: 45…50 °C
Vlampunt: 113 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00019016
CAS-nummer: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II