4-Nitrochalcone
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR26594-25GEA 93.1 EUR
APOSOR26594-25G APOSOR26594-5G
4-Nitrochalcone
4-Nitrochalcone
Formule: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Smeltpunt: 162…166 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007382
CAS-nummer: 1222-98-6