3-Nitro-o-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR27719-100GEA 0 EUR
APOSOR27719-100G APOSOR27719-25G
3-Nitro-o-cresol 98%
3-Nitro-o-cresol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Smeltpunt: 146…152 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007241
CAS-nummer: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III