4-Amino-3-bromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR2801-250MGEA 0 EUR
APOSOR2801-250MG APOSOR2801-1G APOSOR2801-5G
4-Amino-3-bromopyridine
4-Amino-3-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Smeltpunt: 61…69 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02068297
CAS-nummer: 13534-98-0