Dimethyl malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR2832-25GEA 14.7 EUR
APOSOR2832-25G
Dimethyl malonate
Dimethyl malonate
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Kookpunt: 180…181 °C
Smeltpunt: –62 °C
Dichtheid: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008460
CAS-nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8