m-Anisidine
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR28775-25GEA 29.2 EUR
APOSOR28775-25G APOSOR28775-5G
m-Anisidine
m-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kookpunt: 250…251 °C
Smeltpunt: –1 °C
Dichtheid: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 126 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00007783
CAS-nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1,III