2,4-Xylyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR28861-5GEA 20.5 EUR
APOSOR28861-5G
2,4-Xylyl isothiocyanate
2,4-Xylyl isothiocyanate
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Kookpunt: 122…130 °C/8mmHg
Smeltpunt: 25…29 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00022054
CAS-nummer: 39842-01-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III