(±)-1-Phenylethyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR28863-5GEA 118 EUR
APOSOR28863-5G
(±)-1-Phenylethyl isothiocyanate
(±)-1-Phenylethyl isothiocyanate
Formule: C₆H₅CH(NCS)CH₃
MW: 163,24 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00022061
CAS-nummer: 4478-92-6