4'-Nitroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR28938-1KGEA 68.4 EUR
APOSOR28938-1KG APOSOR28938-250G APOSOR28938-5KG
4'-Nitroacetophenone 98%
4'-Nitroacetophenone
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Kookpunt: 201…202 °C
Smeltpunt: 75…78 °C
Vlampunt: 149 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007355
CAS-nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4