1-Ethylimidazool
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR2905-100GEA 16.1 EUR
APOSOR2905-100G APOSOR2905-500G
1-Ethylimidazool
1-Ethylimidazool
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Kookpunt: 104 °C/262mmHg
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91,5 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00055389
CAS-nummer: 7098-07-9
EINECS: 230-403-9