2-Ethylimidazool 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR2906-500GEA
125
EUR
APOSOR2906-500G
APOSOR2906-1KG
APOSOR2906-100G
2-Ethylimidazool 97%
2-Ethylimidazool
Formule:
C₅H₈N₂ MW: 96,13 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005192 CAS-nummer: 1072-62-4 |