4-Phenylimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR29380-25GEA 133 EUR
APOSOR29380-25G
4-Phenylimidazole 98%
4-Phenylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Smeltpunt: 128…131 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005197
CAS-nummer: 670-95-1