Methyl-1,2,5-trimethylpyrrole-3-carboxylate
APOSOR29450-5GEA 0 EUR
APOSOR29450-5G APOSOR29450-1G
Methyl-1,2,5-trimethylpyrrole-3-carboxylate
Methyl-1,2,5-trimethylpyrrole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Smeltpunt: 110…115 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00203867
CAS-nummer: 14186-50-6