1-Methylisatin 97+%
|
Gevaar
|
APOSOR3000-5GEA
0
EUR
APOSOR3000-5G
APOSOR3000-1G
1-Methylisatin 97+%
1-Methylisatin
Formule:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol Smeltpunt: 130…133 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00005812 CAS-nummer: 2058-74-4 EINECS: 218-164-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |