(4-Methylmorpholin-2-yl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR300162-1GEA
190
EUR
APOSOR300162-1G
(4-Methylmorpholin-2-yl)methanamine
(4-Methylmorpholin-2-yl)methanamine
Formule:
C₆H₁₄N₂O MW: 130,1882 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03990582 CAS-nummer: 141814-57-5 |