Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR300505-5GEA 239 EUR
APOSOR300505-5G APOSOR300505-1G
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2200 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00089334
CAS-nummer: 21911-84-2