4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR30073-1GEA 84.4 EUR
APOSOR30073-1G APOSOR30073-5G
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₁₁H₉ClO₂S
MW: 240,7060 g/mol
Smeltpunt: 81…82 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02677693
CAS-nummer: 10447-11-7
UN: 3261
ADR: 8,II