1-Ethyl-2-iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR30075-25GEA
14.7
EUR
APOSOR30075-25G
APOSOR30075-100G
1-Ethyl-2-iodobenzene
1-Ethyl-2-iodobenzene
Formule:
C₈H₉I MW: 232,06 g/mol Kookpunt: 221 °C Dichtheid: 1,618 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 101 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00040871 CAS-nummer: 18282-40-1 |