3-Bromo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR301082-1GEA 40.8 EUR
APOSOR301082-1G APOSOR301082-5G APOSOR301082-10G
3-Bromo-1H-pyrazole
3-Bromo-1H-pyrazole
Formule: C3H3BrN2
MW: 146,97 g/mol
Kookpunt: 70…72 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 60…65 °C
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD01646049
CAS-nummer: 14521-80-3