1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylicacid 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSOR301274-10GEA 84.4 EUR
APOSOR301274-10G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylicacid 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylicacid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smeltpunt: 205…209 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD07778360
CAS-nummer: 156270-06-3

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR