Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR301280-1GEA 85.8 EUR
APOSOR301280-1G APOSOR301280-5G APOSOR301280-10G
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08457785
CAS-nummer: 849067-96-5