Cyclopentyl isothiocyanate 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar

APOSOR30183-10GEA 212 EUR
APOSOR30183-10G APOSOR30183-5G
Cyclopentyl isothiocyanate 97%
Cyclopentyl isothiocyanate
Formule: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Kookpunt: 75…76 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00040877
CAS-nummer: 33522-03-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR