Triphenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR302273-25GEA 235 EUR
APOSOR302273-25G APOSOR302273-5G
Triphenylacetic acid 97%
Triphenylacetic acid
Formule: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288,35 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004185
CAS-nummer: 595-91-5