4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR303404-5GEA 263 EUR
APOSOR303404-5G APOSOR303404-1G APOSOR303404-500MG
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(3-(Ethoxycarbonyl)piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₂₁H₃₀BNO₅
MW: 387,28 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD06657751
CAS-nummer: 850411-14-2